Barbitursäure
Lieferant: Roth Carl
4927.1 4927.2
ROTH4927.1EA 119.9 CHF
ROTH4927.1 ROTH4927.2
Barbitursäure
Barbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₃
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 250…252 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966