Cyclohexen
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTH3451.1EA 116.9 CHF
ROTH3451.1
Cyclohexen
Cyclohexene
Formel: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –104 °C
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –20 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001539
CAS-Nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756