Tetramethyl-1,3-cyclobutandion ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
A16297.09
A16297.18
A16297.30
A16297.09EA
85.8
CHF
A16297.09
A16297.18
A16297.30
Tetramethyl-1,3-cyclobutandion ≥99%
Tetramethyl-1,3-cyclobutandion
Purity: 99%
CAS No.: 933-52-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: 120-122°/150mm
MDL No.: MFCD00001331
Formel:
C₈H₁₂O₂ Siedepunkt: 120…122 °C (150 mmHg) Melting Pt: 112…115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001331 CAS-Nummer: 933-52-8 EINECS: 213-269-6 |