Ethinylcyclopropan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
369130010 369130100 369130500
ACRO369130010EA 19.9 CHF
ACRO369130010 ACRO369130100 ACRO369130500
Ethinylcyclopropan 98%
Ethinylcyclopropan
Formel: C₅H₆
Siedepunkt: 51…52 °C
Dichte: 0.7801 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02181090
CAS-Nummer: 6746-94-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %