Cyclohexan
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
6570.1 6570.2 6570.3 6570.4
ROTH6570.1EA 35.4 CHF
ROTH6570.1 ROTH6570.2 ROTH6570.3 ROTH6570.4
Cyclohexan
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 81
Melting Pt: 7
Dichte: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM