Cyclohexanol
Lieferant: Roth Carl
Achtung
7756.1 7756.2
ROTH7756.1EA 43.8 CHF
ROTH7756.1 ROTH7756.2
Cyclohexanol
Cyclohexanol
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 161 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 25 °C
Dichte: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 59 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003855
CAS-Nummer: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM