N,N-Dimethylcyclohexylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane
408255000 408250025
ACRO408255000EA 65.2 CHF
ACRO408255000 ACRO408250025
N,N-Dimethylcyclohexylamin 99%
N,N-Dimethylcyclohexylamin
Formel: C₈H₁₇N
MW: 127.23 g/mol
Siedepunkt: 160…161 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 0.84 g/cm³
Flash-Pt: 37 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003844
CAS-Nummer: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
UN: 2264
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.25 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA