Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Millipore®
Lieferant: Merck
MQ100
1.24592.0100
1.24592.1000
1.24592.0100EA
55.3
CHF
1.24592.0100
1.24592.1000
Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Millipore®
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P MW: 1355.38 g/mol Melting Pt: 320 Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00151092 CAS-Nummer: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |