Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Lieferant: Chemicon
CBL64 CBL64
CHMCCBL64EA 0 CHF
CHMCCBL64 OXBTCBL64
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Melting Pt: 320 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152