Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Lieferant: Oxford Biotechnology
CHMCCBL55EA 441 CHF
CHMCCBL55 OXBTCBL55
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
MW: 1355,38 g/mol
Melting Pt: 320 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151092
CAS-Nummer: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152