5-Methylchinoxalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A19300.03 A19300.06
A19300.03EA 42.2 CHF
A19300.03 A19300.06
5-Methylchinoxalin ≥98%
5-Methylquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 13708-12-8 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6200 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 119-121°/15mm MDL No.: MFCD00012335
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 119…121 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 20…21 °C
Dichte: 1.12
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012335
CAS-Nummer: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5