2,3-Dichlorchinoxalin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11734.06 A11734.14
A11734.06EA 88.3 CHF
A11734.06 A11734.14
2,3-Dichlorchinoxalin ≥98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 2213-63-0 Molecular Formula: C8H4Cl2N2 Formula Weight: 199.04 Odour: Odourless Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 126076 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006720
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199.04 g/mol
Siedepunkt: 301
Melting Pt: 151…155 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006720
CAS-Nummer: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III