2,3-Dichlorchinoxalin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
330830100 330830250
ACRO330830100EA 76.3 CHF
ACRO330830100 ACRO330830250
2,3-Dichlorchinoxalin 97%
2,3-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 150…155 °C
MDL Number: MFCD00006720
CAS-Nummer: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %