Chinaldin, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 2-Methylquinoline
Q2125-1L Q2125-500ML
Q2125-1LEA 338 CHF
Q2125-1L Q2125-500ML
Chinaldin, Supelco®
Chinaldin
Formel: C₁₀H₉N
Siedepunkt: 247.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.0585 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006756
CAS-Nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f01951a0d78126aa975b3b4ddbfe855e1b98b4&vid=e12ca74bed6d1502fb4548e559c6f37b7d943bc1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0928a4788fe3473d024101585d5d65ea8b75b9&vid=07f6e29c147a614a8b05480035aa22b1943a44a9&prid=web&clid=SAPDAM