2-Chlorlepidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H26504.06 H26504.14
H26504.06EA 107 CHF
H26504.06 H26504.14
2-Chlorlepidin ≥99%
2-Chlorlepidin
Purity: 99% CAS No.: 634-47-9 Molecular Formula: C10H8ClN Formula Weight: 177.63 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 296° MDL No.: MFCD00006742
Formel: C₁₀H₈ClN
Siedepunkt: 296 °C
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006742
CAS-Nummer: 634-47-9
EINECS: 211-209-3