2-Bromchinolin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27302.03 H27302.06 H27302.14
H27302.03EA 142 CHF
H27302.03 H27302.06 H27302.14
2-Bromchinolin 96%
2-Bromoquinoline
Purity: 96% CAS No.: 2005-43-8 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 MDL No.: MFCD00234480
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234480
CAS-Nummer: 2005-43-8