Benzotriazol ≥99,0% zur amperometrischen Best. von Cu, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyms: 1H-Benzotriazol1H-1,2,3-Benzotriazol1,2,3-Benzotriazol
HONC12798-20KGEA 0 CHF
HONC12798-20KG 12798-100G
Benzotriazol ≥99,0% zur amperometrischen Best. von Cu, Fluka™
Benzotriazol
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Melting Pt: 95-99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005699
CAS-Nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01109
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/32/2298332.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 99.0 %
Melting point 95 - 99 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %