Benzotriazol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: 1H-Benzotriazol1H-1,2,3-Benzotriazol1,2,3-Benzotriazol
EHERC10539500EA 94.7 CHF
EHERC10539500
Benzotriazol
Benzotriazol
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 99 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 170 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005699
CAS-Nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/32/2298332.jpg