7-Amino-4-methylcumarin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyms: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
4001606.0001 4001606.0005
BACE4001606.0001EA 0 CHF
BACE4001606.0001 BACE4001606.0005
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 226 °C
Dichte: 1.377 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8