7-Hydroxycumarin
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
5437.1 5437.2
ROTH5437.1EA 59.15 CHF
ROTH5437.1 ROTH5437.2
7-Hydroxycumarin
7-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Siedepunkt: 382 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 204…206 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006878
CAS-Nummer: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 12,09981