p-Terphenyl 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
137920250 137921000 137925000
ACRO137920250EA 40.6 CHF
ACRO137920250 ACRO137921000 ACRO137925000
p-Terphenyl 99+%, rein
p-Terphenyl
Formel: C₁₈H₁₄
Siedepunkt: 383 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 209…216 °C
Dichte: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Flash-Pt: 207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003061
CAS-Nummer: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Glistening crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 216 °C
GC ≥99.0 %