4,4'-Biphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
B22240.14
B22240.22
B22240.36
B22240.14EA
145
CHF
B22240.14
B22240.22
B22240.36
4,4'-Biphenol ≥99%
4,4'-Biphenol
Purity: 99%
CAS No.: 92-88-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Odour: Odourless
Melting Point: 279-285°
Beilstein Reference: 1908886
MDL No.: MFCD00002348
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186.21 g/mol Siedepunkt: 355 Melting Pt: 279…285 °C Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002348 CAS-Nummer: 92-88-6 EINECS: 202-200-5 |