2-Iodbiphenyl ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Iodo-1,1'-biphenyl
L06990.03 L06990.06
L06990.03EA 78.4 CHF
L06990.03 L06990.06
2-Iodbiphenyl ≥98%
2-Iodbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 2113-51-1 Molecular Formula: C12H9I Formula Weight: 280.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6610 Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 2206820 MDL No.: MFCD00039396
Formel: C₁₂H₉I
Siedepunkt: 300 °C
Dichte: 1.590
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039396
CAS-Nummer: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3