4,4'-Difluorbiphenyl ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
L08361.03
L08361.06
L08361.03EA
60.3
CHF
L08361.03
L08361.06
4,4'-Difluorbiphenyl ≥99%
4,4'-Difluorbiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 398-23-2
Molecular Formula: C12H8F2
Formula Weight: 190.19
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 254-255°
Merck Reference: 14,3149
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00000349
Formel:
C₁₂H₈F₂ MW: 190,19 g/mol Siedepunkt: 254…255 °C Melting Pt: 87…89 °C Dichte: 1.361 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000349 CAS-Nummer: 398-23-2 EINECS: 206-910-6 ADR: 9,II Merck Index: 14,3149 |