2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 195)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-195-CEA
1250
CHF
PROOCIL-PCB-195-C
2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 195)
2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 195)
Formel:
C₁₂H₂Cl₈ MW: 429,77 g/mol |
CAS-Nummer:
52663-78-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)