3,4,4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 81)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20008100EA 147 CHF
EHERC20008100
3,4,4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 81)
3,4,4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 81)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
CAS-Nummer: 70362-50-4