3,4,4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 81)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-81-CEA
1250
CHF
PROOCIL-PCB-81-C
3,4,4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 81)
3,4,4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 81)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ MW: 291,99 g/mol |
CAS-Nummer:
70362-50-4 |