2,3,4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 64)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-64-CEA
1420
CHF
PROOCIL-PCB-64-C
2,3,4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 64)
2,3,4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 64)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ MW: 291,99 g/mol |
CAS-Nummer:
52663-58-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)