3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-126-CEA
1250
CHF
PROOCIL-PCB-126-C
CAMBPCB-126-C
3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
3,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 126)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ MW: 326,44 g/mol |
CAS-Nummer:
57465-28-8 |