2,2',3,5,6'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 94)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-94-CEA
1400
CHF
PROOCIL-PCB-94-C
2,2',3,5,6'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 94)
2,2',3,5,6'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 94)
Formel:
C₁₂H₅Cl₅ MW: 326,44 g/mol |
CAS-Nummer:
73575-55-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)