2,2',3,5,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 152)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-152-CEA 1250 CHF
PROOCIL-PCB-152-C
2,2',3,5,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 152)
2,2',3,5,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 152)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
CAS-Nummer: 68194-09-2