2,2',3,4,5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 144)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-144-CEA 1420 CHF
PROOCIL-PCB-144-C
2,2',3,4,5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 144)
2,2',3,4,5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 144)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
CAS-Nummer: 68194-14-9