2,2',3,4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 91)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-91-CEA 1250 CHF
PROOCIL-PCB-91-C
2,2',3,4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 91)
2,2',3,4',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 91)
Formel: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326,44 g/mol
CAS-Nummer: 68194-05-8