2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 52)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-293EA 612 CHF
PROOBCR-293
2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 52)
2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 52)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 35693-99-3
UN: 2315
ADR: 9,II