2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20005600EA 140 CHF
EHERC20005600
2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
CAS-Nummer: 41464-43-1