2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-56-CEA 1250 CHF
PROOCIL-PCB-56-C
2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
CAS-Nummer: 41464-43-1