2,2',3,3',5,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 135)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-135-CEA 1420 CHF
PROOCIL-PCB-135-C
2,2',3,3',5,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 135)
2,2',3,3',5,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 135)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
CAS-Nummer: 52744-13-5