2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 179)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-179-CEA 1250 CHF
PROOCIL-PCB-179-C
2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 179)
2,2',3,3',5,6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 179)
Formel: C₁₂H₃Cl₇
MW: 395,32 g/mol
CAS-Nummer: 52663-64-6