2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 191)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-191-CEA
1320
CHF
PROOCIL-PCB-191-C
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 191)
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 191)
Formel:
C₁₂H₃Cl₇ MW: 395,32 g/mol |
CAS-Nummer:
74472-50-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)