2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 200)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-200-CEA
1420
CHF
PROOCIL-PCB-200-C
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 200)
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 200)
Formel:
C₁₂H₂Cl₈ MW: 429,77 g/mol |
CAS-Nummer:
40186-71-8 |