2,2',3,3',4,5,5',6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 201)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-201-CEA
1240
CHF
PROOCIL-PCB-201-C
2,2',3,3',4,5,5',6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 201)
2,2',3,3',4,5,5',6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 201)
Formel:
C₁₂H₂Cl₈ MW: 429,77 g/mol |
CAS-Nummer:
52663-75-9 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)