2,4-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
L02899.03 L02899.06
L02899.03EA 65.8 CHF
L02899.03 L02899.06
2,4-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
2,4-Dimethylbenzylalkohol
Purity: 97% CAS No.: 16308-92-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 120-121°/13mm Beilstein Reference: 1859679 MDL No.: MFCD00004624
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 120…121 °C (13 mmHg)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004624
CAS-Nummer: 16308-92-2
EINECS: 240-393-8