2,5-Dimethylbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO350860050EA 92 CHF
ACRO350860050 ACRO350860010
2,5-Dimethylbenzylamin 98%
2,5-Dimethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
MDL Number: MFCD00039780
CAS-Nummer: 93-48-1
EINECS: 202-250-8
UN: 2735
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %