4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Di-(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, Bis(4-methylphenyl)ethanedione, Di-p-tolylethanedione, 1,2-Di-p-tolylethane-1,2-dione
A18576.03 A18576.06 A18576.14
A18576.03EA 54.9 CHF
A18576.03 A18576.06 A18576.14
4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
4,4'-Dimethylbenzil
Purity: 98% CAS No.: 3457-48-5 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00008554
Formel: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Siedepunkt: 209…211 °C (7 mmHg)
Melting Pt: 102…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008554
CAS-Nummer: 3457-48-5
EINECS: 222-388-2