4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Michlers Keton
, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenon
A11889.36EA
223
CHF
A11889.36
A11889.22
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon ≥98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon
Formel:
C₁₇H₂₀N₂O MW: 268,36 g/mol Siedepunkt: >360 °C Melting Pt: 174…176 °C Flash-Pt: 220 °C (428 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008312 CAS-Nummer: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6177 |