2,5-Di-tert-butylhydrochinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: BHQ
A14606.0B A14606.30
A14606.0BEA 173 CHF
A14606.0B A14606.30
2,5-Di-tert-butylhydrochinon ≥98%
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Purity: 98+% CAS No.: 88-58-4 Molecular Formula: C14H22O2 Formula Weight: 222.33 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: 214-218° Boiling Point: 321° Beilstein Reference: 2049542 MDL No.: MFCD00008825
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Siedepunkt: 321 °C
Melting Pt: 214…218 °C
Dichte: 1.070
Flash-Pt: >200 °C (392 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8