4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
105280500 105280100
ACRO105280500EA 312 CHF
ACRO105280500 ACRO105280100
4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 99%
4-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 138…143 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 116…119 °C
MDL Number: MFCD00004665
CAS-Nummer: 589-29-7
EINECS: 209-641-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥98.5 %