3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
188200020 188200100
ACRO188200020EA 39.6 CHF
ACRO188200020 ACRO188200100
3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 98%
3-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 154…159 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 56…60 °C
MDL Number: MFCD00004649
CAS-Nummer: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %