2-Methylbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)toluole, (2-Methylphenyl)methanol
A12696.09 A12696.18 A12696.30
A12696.09EA 72.7 CHF
A12696.09 A12696.18 A12696.30
2-Methylbenzylalkohol ≥98%
2-Methylbenzylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 89-95-2 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5408 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 1929783 MDL No.: MFCD00004622
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 219 °C
Melting Pt: 33…37 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 104 °C (219 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004622
CAS-Nummer: 89-95-2
EINECS: 201-954-2