2-Methylbenzylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
155630050 155630250
ACRO155630050EA 108 CHF
ACRO155630050 ACRO155630250
2-Methylbenzylamin 96%
2-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C (760 mmHg)
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 0.97 g/cm³
Flash-Pt: 83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008112
CAS-Nummer: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure